4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR110600-1G
APOSOR110600-1GEA
371
EUR
APOSOR110600-1G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₆BrClN₂O₂S Molecular Weight: 321.573 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12406835 CAS-Nummer: 1174064-62-0 |