2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110606-1G
APOSOR110606-1GEA
223
EUR
APOSOR110606-1G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₇BrN₂O Molecular Weight: 251,079 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756233 CAS-Nummer: 1174064-66-4 |