tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110608-1G
APOSOR110608-1GEA
248
EUR
APOSOR110608-1G
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₆N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664953 CAS-Nummer: 874801-65-7 |