5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110610-1G
APOSOR110610-1GEA
173
EUR
APOSOR110610-1G
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methylbenzoic acid
5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₄S Molecular Weight: 243.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06353543 CAS-Nummer: 89001-58-1 |