Methyl 6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110613-1G
APOSOR110613-1GEA
87
EUR
APOSOR110613-1G
Methyl 6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Methyl 6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₇ClO₄ Molecular Weight: 238,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04406156 CAS-Nummer: 91058-98-9 |