5-tert-Butyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110618-1G
APOSOR110618-1GEA
0
EUR
APOSOR110618-1G
5-tert-Butyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
5-tert-Butyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13191326 CAS-Nummer: 1305711-48-1 |