tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110619-1G
APOSOR110619-1GEA
296
EUR
APOSOR110619-1G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₃ Molecular Weight: 244,331 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11920519 CAS-Nummer: 1073559-55-3 |