3-Bromothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110624-1G
APOSOR110624-1GEA
279
EUR
APOSOR110624-1G
3-Bromothiophene-2-carbohydrazide
3-Bromothiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₅H₅BrN₂OS Molecular Weight: 221,075 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036203 CAS-Nummer: 1043593-57-2 |