4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110626-1G
OR110626-5G
OR110626-10G
APOSOR110626-1GEA
173
EUR
APOSOR110626-1G
APOSOR110626-5G
APOSOR110626-10G
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Formel:
C₁₄H₁₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04971851 CAS-Nummer: 365565-88-4 |