4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR110629-1G
OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA
270
EUR
APOSOR110629-1G
APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219329 CAS-Nummer: 112539-09-0 |