4-(4-Morpholin-4-ylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110631-1G
APOSOR110631-1GEA
371
EUR
APOSOR110631-1G
4-(4-Morpholin-4-ylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(4-Morpholin-4-ylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel:
C₁₃H₁₅N₃OS Molecular Weight: 261,343 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17168293 CAS-Nummer: 436152-07-7 |