Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110633-1G
OR110633-10G
OR110633-5G
APOSOR110633-1GEA
0
EUR
APOSOR110633-1G
APOSOR110633-10G
APOSOR110633-5G
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06662279 CAS-Nummer: 19282-44-1 |