Benzyl 2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110636-1G
APOSOR110636-1GEA
296
EUR
APOSOR110636-1G
Benzyl 2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Benzyl 2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074543 CAS-Nummer: 1355171-29-7 |