Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110639-1G
APOSOR110639-1GEA
198
EUR
APOSOR110639-1G
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01240570 CAS-Nummer: 100619-73-6 |