tert-Butyl 2-{[(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)sulphonyl]amino}ethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110645-1G
APOSOR110645-1GEA 248 EUR
APOSOR110645-1G
tert-Butyl 2-{[(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)sulphonyl]amino}ethylcarbamate
tert-Butyl 2-{[(1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)sulphonyl]amino}ethylcarbamate
Formel: C₁₇H₂₅N₃O₅S
Molecular Weight: 383,462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804160
CAS-Nummer: 1427461-09-3