tert-Butyl 2-[(2-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110647-1G
APOSOR110647-1GEA
248
EUR
APOSOR110647-1G
tert-Butyl 2-[(2-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
tert-Butyl 2-[(2-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Formel:
C₁₄H₁₉BrN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18804162 CAS-Nummer: 561030-83-9 |