tert-Butyl 2-[(4-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110648-1G
APOSOR110648-1GEA
248
EUR
APOSOR110648-1G
tert-Butyl 2-[(4-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
tert-Butyl 2-[(4-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Formel:
C₁₄H₁₉BrN₂O₃ Molecular Weight: 343,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18804163 CAS-Nummer: 1008505-59-6 |