N,1-Dimethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110650-1G
APOSOR110650-1GEA
310
EUR
APOSOR110650-1G
N,1-Dimethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxamide
N,1-Dimethyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxamide
Formel:
C₉H₁₀N₄O Molecular Weight: 190,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04149706 CAS-Nummer: 722470-24-8 |