4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110654-1G
APOSOR110654-1GEA
186
EUR
APOSOR110654-1G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene
Formel:
C₈H₁₀S Molecular Weight: 138,228 g/mol Siedepunkt: 52…53 °C/3mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442759 CAS-Nummer: 13129-17-4 |