Methyl 3-amino-4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110655-1G
APOSOR110655-1GEA
371
EUR
APOSOR110655-1G
Methyl 3-amino-4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)benzoate
Methyl 3-amino-4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)benzoate
Formel:
C₁₅H₂₃N₃O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442760 CAS-Nummer: 1198093-71-8 |