Methyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110657-1G
APOSOR110657-1GEA
395
EUR
APOSOR110657-1G
Methyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Methyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₁N₃O₄ Molecular Weight: 319,356 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442762 CAS-Nummer: 1427460-26-1 |