1-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110658-1G
APOSOR110658-1GEA
445
EUR
APOSOR110658-1G
1-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
1-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₉N₃O₄ Molecular Weight: 305,329 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442763 CAS-Nummer: 1427461-04-8 |