4'-Methyl-3-chloropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-1-(p-tolyl)propan-1-one, 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
OR11066-1G
APOSOR11066-1GEA
36.4
EUR
APOSOR11066-1G
4'-Methyl-3-chloropropiophenone
4'-Methyl-3-chloropropiophenone
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Molecular Weight: 182,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00028195 CAS-Nummer: 22422-21-5 |