N,N-Diethyl-N'-(4-morpholin-4-ylphenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR110663-1G
APOSOR110663-1GEA
296
EUR
APOSOR110663-1G
N,N-Diethyl-N'-(4-morpholin-4-ylphenyl)thiourea
N,N-Diethyl-N'-(4-morpholin-4-ylphenyl)thiourea
Formel:
C₁₅H₂₃N₃OS Molecular Weight: 293,428 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20037420 CAS-Nummer: 1427460-42-1 |