N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110672-1G
APOSOR110672-1GEA
248
EUR
APOSOR110672-1G
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂S Molecular Weight: 250,317 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215314 CAS-Nummer: 338773-73-2 |