N-(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110674-1G
APOSOR110674-1GEA
346
EUR
APOSOR110674-1G
N-(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
N-(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₃S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18804165 CAS-Nummer: 1427460-47-6 |