5-Methyl-N-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)thiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110675-1G
APOSOR110675-1GEA
296
EUR
APOSOR110675-1G
5-Methyl-N-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)thiophene-2-sulphonamide
5-Methyl-N-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)thiophene-2-sulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₅NO₃S₂ Molecular Weight: 261,361 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17658281 CAS-Nummer: 1427461-11-7 |