4-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-ylsulphonyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110676-1G
APOSOR110676-1GEA
493
EUR
APOSOR110676-1G
4-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-ylsulphonyl)morpholine
4-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-ylsulphonyl)morpholine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃S₂ Molecular Weight: 287,398 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21602388 CAS-Nummer: 1427461-05-9 |