4-(3-Bromophenyl)-2-butanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110679-1G
APOSOR110679-1GEA
232
EUR
APOSOR110679-1G
4-(3-Bromophenyl)-2-butanone
4-(3-Bromophenyl)-2-butanone
Formel:
C₁₀H₁₁BrO Molecular Weight: 227,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991820 CAS-Nummer: 3506-70-5 |