6-(2-Furyl)-2-hydroxy-4-(2-thienyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110681-1G
APOSOR110681-1GEA
125
EUR
APOSOR110681-1G
6-(2-Furyl)-2-hydroxy-4-(2-thienyl)nicotinonitrile
6-(2-Furyl)-2-hydroxy-4-(2-thienyl)nicotinonitrile
Formel:
C₁₄H₈N₂O₂S Molecular Weight: 268,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774476 CAS-Nummer: 111121-81-4 |