5-Chloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110684-1G
APOSOR110684-1GEA
162
EUR
APOSOR110684-1G
5-Chloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-ol
5-Chloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₀H₈ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00113781 CAS-Nummer: 286430-67-9 |