4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110698-1G
OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA
0
EUR
APOSOR110698-1G
APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505356 CAS-Nummer: 167626-55-3 |