5-Chlorobenzoxazole-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
OR110701-1G
APOSOR110701-1GEA
0
EUR
APOSOR110701-1G
5-Chlorobenzoxazole-2-thiol
5-Chlorobenzoxazole-2-thiol
Formel:
C₇H₄ClNOS Molecular Weight: 185,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00175241 CAS-Nummer: 22876-19-3 |