6-Chloro-N~4~-ethylpyrimidine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110705-1G
APOSOR110705-1GEA
58
EUR
APOSOR110705-1G
6-Chloro-N~4~-ethylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N~4~-ethylpyrimidine-2,4-diamine
Formel:
C₆H₉ClN₄ Molecular Weight: 172,615 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665927 CAS-Nummer: 6316-09-2 |