4-Chloro-6-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110707-1G
APOSOR110707-1GEA
198
EUR
APOSOR110707-1G
4-Chloro-6-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Formel:
C₈H₁₁ClN₄ Molecular Weight: 198,66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665930 CAS-Nummer: 263276-45-5 |