8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110712-5G
APOSOR110712-5GEA
120
EUR
APOSOR110712-5G
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄BrClN₂ |
MDL:
MFCD12828062 CAS-Nummer: 957187-27-8 |