6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110713-1G
APOSOR110713-1GEA
261
EUR
APOSOR110713-1G
6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₉H₇BrN₂OS Molecular Weight: 271,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11615822 CAS-Nummer: 1171927-47-1 |