2-Ethyl-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110720-1G
APOSOR110720-1GEA
0
EUR
APOSOR110720-1G
2-Ethyl-6-nitrobenzoxazol
2-Ethyl-6-nitrobenzoxazole
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
13243-39-5 |