4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110729-1G
APOSOR110729-1GEA 114 EUR
APOSOR110729-1G
4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Formel: C₉H₈N₄
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138711
CAS-Nummer: 66521-65-1