Methyl 3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110737-1G
APOSOR110737-1GEA
404
EUR
APOSOR110737-1G
Methyl 3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl 3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)acrylate
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16556319 CAS-Nummer: 1266249-44-8 |