N'-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylurea
Lieferant: Apollo Scientific
OR110739-1G
APOSOR110739-1GEA 0 EUR
APOSOR110739-1G
N'-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylurea
N'-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylurea
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619603
CAS-Nummer: 1388191-93-2