3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxylic acid, 8-Carboxy-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR110753-500MG
APOSOR110753-500MGEA
255
EUR
APOSOR110753-500MG
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₄ Molecular Weight: 207,183 g/mol Schmelzpunkt: 207…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756239 CAS-Nummer: 141762-02-9 |