2-(2-Chlorophenoxy)acetohydrazide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11077-5G
APOSOR11077-5GEA
21.9
EUR
APOSOR11077-5G
2-(2-Chlorophenoxy)acetohydrazide 98%
2-(2-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 200,63 g/mol Schmelzpunkt: 111…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082786 CAS-Nummer: 36304-40-2 |