2-(3-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110771-1G
APOSOR110771-1GEA
0
EUR
APOSOR110771-1G
2-(3-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆BrClN₂O Molecular Weight: 273,514 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09935794 CAS-Nummer: 944391-84-8 |