Methyl 2,3,4-trihydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110772-1G
APOSOR110772-1GEA
0
EUR
APOSOR110772-1G
Methyl 2,3,4-trihydroxybenzoate
Methyl 2,3,4-trihydroxybenzoate
Formel:
C₈H₈O₅ Molecular Weight: 184,146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02149451 CAS-Nummer: 56128-66-6 |