(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,4-Dichlorphenoxy)acetohydrazid, (2,4-Dichlorphenoxy)acethydrazid
OR11078-25G
APOSOR11078-25GEA
190
EUR
APOSOR11078-25G
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
Formel:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂ Molecular Weight: 235.07 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051972 CAS-Nummer: 28236-62-6 |