Ethyl-8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110821-100MG
APOSOR110821-100MGEA
85.7
EUR
APOSOR110821-100MG
Ethyl-8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505034 CAS-Nummer: 129912-07-8 |