3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110831-1G
APOSOR110831-1GEA
371
EUR
APOSOR110831-1G
3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propan-1-ol
3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propan-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ Molecular Weight: 195,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412722 CAS-Nummer: 683221-11-6 |