Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
OR11084-5G
APOSOR11084-5GEA
21.9
EUR
APOSOR11084-5G
Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat
Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat
Formel:
C₉H₁₀INO₂ Molecular Weight: 291,09 g/mol Schmelzpunkt: 70…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038940 CAS-Nummer: 268568-11-2 |