N-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110845-1G
APOSOR110845-1GEA
296
EUR
APOSOR110845-1G
N-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
N-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel:
C₁₀H₁₅N₅ Molecular Weight: 205,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03180509 CAS-Nummer: 869072-45-7 |